Kluczowe dokumenty
293857
Phenylacetic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Phenylacetic acid-α,β-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6+1,8+1
Klucz InChI
WLJVXDMOQOGPHL-ANVYNZRWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
132.00 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?