Merck
293849
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Phenylacetic acid-α-13C
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
tw
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC(=O)[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6+1
Klucz InChI
WLJVXDMOQOGPHL-PTQBSOBMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
132.00 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
William M Moe et al.
Environmental science & technology, 52(16), 9311-9319 (2018-07-26)
In situ bioremediation practices that include subsurface addition of fermentable electron donors to stimulate reductive dechlorination by anaerobic bacteria have become widely employed to combat chlorinated solvent contamination in groundwater. At a contaminated site located near Baton Rouge, Louisiana (USA)