Merck
603503
Sigma-Aldrich
Ethanol-2-13C solution
95% in H2O, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3CH2OH
Masa cząsteczkowa:
47.06
Kod UNSPSC:
12191502
czystość izotopowa
99 atom % 13C
stężenie
95% in H2O
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)