Merck
326178
Sigma-Aldrich
1-Chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate
95%
Synonim(y):
α-Acetoxyisobutyryl chloride, 2-Acetoxy-2-methylpropionyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(OCOCH3)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.59
Beilstein:
507772
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
55-56 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ester
ciąg SMILES
CC(=O)OC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3
Klucz InChI
RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opisano reakcję octanu 1-chlorokarbonylo-1-metyloetylu z 1-arylowymi glikolami etylenowymi z otrzymaniem octanów trans-chlorohydryny.
Zastosowanie
Octan 1-chlorokarbonylo-1-metyloetylu został użyty do przygotowania α,γ-dichloro alditoli.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient synthesis of some dichloroalditols: direct regioselective chlorination of some unprotected alditols by 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate.
Benazza M, et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 13(7), 967-979 (1994)
Mahesh K Lakshman et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(1), 68-76 (2007-01-04)
A diastereoselective synthesis of the nucleoside adducts corresponding to a cis ring-opening of the carcinogen (+/-)-7 beta, 8 alpha-dihydroxy-9 alpha,10 alpha-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene (BaP DE-2) by 2'-deoxyadenosine and 2'-deoxyguanosine is described. The key intermediate (+/-)-10alpha-amino-7beta,8alpha,9alpha-trihydroxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene was synthesized by a highly diastereoselective dihydroxylation