Merck
297682
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-propanol
98%
Synonim(y):
D-Alaninol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.11
Beilstein:
1718866
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]19/D −18°, neat
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4493 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
Klucz InChI
BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Opis ogólny
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol is a chiral secondary amine.
Zastosowanie
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol has been used as a derivatizing agent for gossypol during the analysis of gossypol enantiomers in cottonseed by high-performance liquid chromatography.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A synthetic molecular pentafoil knot.
Ayme J-F, et al.
Nature Chemistry, 4(1), 15-20 (2012)
Determination of (+)-,(-)-, and total gossypol in cottonseed by high-performance liquid chromatography.
Hron RJ, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 76(11), 1351-1355 (1999)
A phase I study of AT-101 with cisplatin and etoposide in patients with advanced solid tumors with an expanded cohort in extensive-stage small cell lung cancer.
Schelman WR, et al.
Investigational New Drugs, 32(2), 295-302 (2014)
Neslihan Beyazit et al.
Carbohydrate polymers, 240, 116333-116333 (2020-06-02)
In this work, two new chitosan-Schiff base derivatives (HCS-GSP and LCS-GSP) were synthesized by the condensation reaction of high molecular weight chitosan (HCS) and low molecular weight chitosan (LCS) with (-)-gossypol (GSP), respectively. For this purpose, racemic gossypol was isolated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
297682-1G4061826656860
297682-5G4061837639821