Merck
288721
Sigma-Aldrich
Indium(III) sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
In2(SO4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.82 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: indium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
O.[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2In.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Klucz InChI
XUVCWJBXGHOWID-UHFFFAOYSA-H
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.