Kluczowe dokumenty
8.43982
Sigma-Aldrich
Siarczan(VI) indu(III)
anhydrous, for synthesis
Synonim(y):
Indium(III)-sulfate, anhydrous
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In2O12S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
236-689-1
NACRES:
NA.22
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[In]2(O[S](=O)(=O)O2)O[S](=O)(=O)O[In]1O[S](=O)(=O)O1
InChI
1S/2In.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Klucz InChI
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Opis ogólny
do syntezy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3