Merck
253146
Sigma-Aldrich
Methyl p-anisate
99%
Synonim(y):
p-Anisic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Beilstein:
2208571
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
bp
244-245 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
P-anizynian metylu jest lotnym związkiem uwalnianym przez Mycobacterium tuberculosis i jest wykrywany w oddechu pacjentów z gruźlicą. Jest to potencjalny biomarker dla prątków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Amy Scott-Thomas et al.
Journal of breath research, 7(3), 037108-037108 (2013-07-23)
Mycobacterium tuberculosis releases four volatile compounds, methyl phenyl-acetate, methyl nicotinate, methyl p-anisate and o-phenylanisole, some of which we have previously been reported to be detected in the breath of tuberculosis patients (Syhre et al 2009 Tuberculosis 89 263-6). These volatiles have
Ronald P Manginell et al.
Journal of breath research, 7(3), 037107-037107 (2013-07-23)
Pathogenic Mycobacteria cause diseases in animals and humans with significant economic and societal consequences. Current methods for Mycobacterial detection relies upon time- and labor-intensive techniques such as culturing or DNA analysis. Using gas chromatography and mass spectrometry, four volatile compounds
Fabrizio Carta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2521-2526 (2011-03-16)
The inhibition of the β-carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) from the pathogenic fungi Cryptococcus neoformans (Can2) and Candida albicans (Nce103) with a series of 25 branched aliphatic and aromatic carboxylates has been investigated. Human isoforms hCA I and II were