Kluczowe dokumenty
245259
Dicarbonylcyclopentadienyl cobalt(I)
technical grade
Synonim(y):
CpCo(CO)2, Cobalt dicarbonyl cyclopentadiene, Cyclopentadienyl cobalt(I) dicarbonyl, Cyclopentadienylcobalt dicarbonyl, Cyclopentadienyldicarbonylcobalt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: cobalt
reagent type: catalyst
bp
139-140 °C/710 mmHg (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Co].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.2CO.Co/c1-2-4-5-3-1;2*1-2;/h1-5H;;;
Klucz InChI
HUSLGLMTBHLWKG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
245259-25G | 4061838096999 |
245259-5G | 4061838135155 |