Merck
241857
Sigma-Aldrich
Lanthanum hexaboride
powder, 10 μm, 95%
Synonim(y):
Lanthanum boride
About This Item
Wzór liniowy:
LaB6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.77
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
wielkość cząstki
10 μm
mp
2210 °C
gęstość
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
Klucz InChI
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
One of the best thermionic emitters. Effective in improving diamond nucleation in the chemical vapor deposition of diamond on substrate surfaces.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maeda, H. et al.
Journal of Crystal Growth, 121, 507-507 (1992)