Merck
202975
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide
greener alternative
powder, 99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Ceric oxide, Ceric oxide, ceria
About This Item
Wzór liniowy:
CeO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38160411
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
gęstość
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
Klucz InChI
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Ten produkt jest przeznaczony do molekularnych systemów magazynowania energii słonecznej (MOST). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
The additon of CeO2 to CuO/TiO2 increases specific surface area and inhibits sintering and pore size growth at high temperatures.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ashraf Aly Hassan et al.
Journal of hazardous materials, 244-245, 251-258 (2012-12-29)
Experimental and computational investigation of the transport parameters of nanoparticles (NPs) flowing through porous media has been made. This work intends to develop a simulation applicable to the transport and retention of NPs in saturated porous media for investigating the
Hailong Li et al.
Journal of hazardous materials, 243, 117-123 (2012-11-08)
MnO(x)-CeO(2) mixed-oxide supported on TiO(2) (Mn-Ce/Ti) was synthesized by an ultrasound-assisted impregnation method and employed to oxidize elemental mercury (Hg(0)) at 200°C in simulated coal combustion flue gas. Over 90% of Hg(0) oxidation was achieved on the Mn-Ce/Ti catalyst at
Lijuan Zhao et al.
ACS nano, 6(11), 9615-9622 (2012-10-12)
The rapid development of nanotechnology will inevitably release nanoparticles (NPs) into the environment with unidentified consequences. In addition, the potential toxicity of CeO(2) NPs to plants and the possible transfer into the food chain are still unknown. Corn plants (Zea
Peng Zhang et al.
ACS nano, 6(11), 9943-9950 (2012-10-27)
Biotransformation is a critical factor that may modify the toxicity, behavior, and fate of engineered nanoparticles in the environment. CeO(2) nanoparticles (NPs) are generally recognized as stable under environmental and biological conditions. The present study aims to investigate the biotransformation
Srinivasulu Chigurupati et al.
Biomaterials, 34(9), 2194-2201 (2012-12-26)
Rapid and effective wound healing requires a coordinated cellular response involving fibroblasts, keratinocytes and vascular endothelial cells (VECs). Impaired wound healing can result in multiple adverse health outcomes and, although antibiotics can forestall infection, treatments that accelerate wound healing are
Produkty
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
202975-10G4061838765451
202975-50G4061838110893