Merck
229172
Sigma-Aldrich
1,2-Diethylhydrazine dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5NHNHC2H5 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
169 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].CCNNCC
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c1-3-5-6-4-2;;/h5-6H,3-4H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
NMTDWUVFGOBBAX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dichlorowodorek 1,2-dietylohydrazyny został użyty w syntezie pochodnych 4,5-dihydro-pirazolu, pirazolidyny i 1,2-dihydro-ftalazyny.
Reactant involved in:
  • Bromopyridazinedione-mediated protein and peptide bioconjugation
  • Synthesis of human neutrophil proteinase 3 inhibitors
  • Three-component cascade processes for sythesis of aminoisoindolones and phthalazones
  • Stereoselective heterocyclization for synthesis of substituted hexahydropyrazolodiazepinecarboxylates
  • Synthesis of azacycloalkanes, isoindoles, pyrazole, pyrazolidine, and phthalazine derivatives
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuhong Ju et al.
The Journal of organic chemistry, 71(1), 135-141 (2006-01-04)
[reactions: see text] The synthesis of nitrogen-containing heterocycles from alkyl dihalides (ditosylates) and primary amines and hydrazines via a simple and efficient cyclocondensation in an alkaline aqueous medium that occurs under microwave irradiation is described. This improved greener synthetic methodology