Merck
228001
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-oxazolidinone
99.5%
Synonim(y):
3-Methyl-1,3-oxazolidin-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99.5%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
87-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-5-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
VWIIJDNADIEEDB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Metylo-2-oksazolidynon zmieszany z węglanem etylenu lub węglanem dimetylu w obecności tetrafluoroboranu litu lub heksafluorofosforanu litu był stosowany jako elektrolit w bateriach litowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Is 3-methyl-2-oxazolidinone a suitable solvent for lithium-ion batteries?
Gzara L, et al.
Journal of Power Sources, 156(2), 634-644 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S282022-1EA
228001-25G4061838118646
228001-100G4061838231192