Kluczowe dokumenty
220442
(R)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
98%
Synonim(y):
(R)-NEI
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −45°, c = 3.5 in toluene
czystość optyczna
ee: 95% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.604 (lit.)
bp
106-108 °C/0.16 mmHg (lit.)
gęstość
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
ciąg SMILES
C[C@@H](N=C=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO/c1-10(14-9-15)12-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)12/h2-8,10H,1H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
GONOHGQPZFXJOJ-SNVBAGLBSA-N
Powiązane kategorie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?