Key Documents
220566
(S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanate
98%
Synonim(y):
(S)-(−)-1-Phenylethyl isocyanate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −10°, neat
czystość optyczna
ee: 96% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5145 (lit.)
tw
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?