Merck
220574
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
99%
Synonim(y):
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
Beilstein:
3196930
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352118
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +10°, neat
czystość optyczna
ee: 96% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
Klucz InChI
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
Opis ogólny
(R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate is an organic compound that belongs to the class of isocyanates. It is used in the synthesis of chiral ligands for asymmetric catalysis. These ligands play a crucial role in enantioselective reactions, allowing to produce single enantiomer products.
Zastosowanie
  • Paper Title: Stereoselective metabolism of nicotine and tobacco-specific N-nitrosamines to 4-hydroxy-4-(3-pyridyl)butanoic acid in rats. (Trushin N, Hecht SS, 1999).
  • Paper Title: Absolute configuration of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol formed metabolically from 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone. (Hecht SS, Spratt TE, Trushin N, 1997).
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Myriam Matoga et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 17(6), 375-379 (2003-04-10)
The derivatization of racemic 5-[(2-methylphenoxy)methyl]-2-amino-2-oxazoline, developed as an imidazoline binding sites ligand, with (+)-(R)-alpha-methylbenzyl isocyanate was performed in chloroform. The reaction led to two pairs of diastereomers, which were separated by RP-HPLC. A kinetic study of the derivatization reaction was
High-performance liquid chromatographic determination of the enantiomers of beta-adrenoceptor blocking agents in biological fluids. II. Studies with atenolol.
S K Chin et al.
Journal of chromatography, 489(2), 438-445 (1989-04-14)