Merck
193496
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
współczynnik refrakcji
n20/D 1.635 (lit.)
bp
147-149 °C/32 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
iodo
ciąg SMILES
ClCc1ccccc1I
InChI
1S/C7H6ClI/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
Klucz InChI
FTMNWZHKQGKKAU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 2-izodobenzylu zastosowano w syntezie:
  • sukcynimido[3,4-b]indan
  • 1,2,3,4,5,6-hexahydro-1,5-methano-3-benzazocine-2,4-dione
  • 1-(2-jodobenzylo)-1,1-dietyloamina
  • 1-(2-jodobenzylo)pirolidyna
  • 1-(2-jodobenzylo)piperydyna
  • 1-(2-jodobenzylo)heksahydroazepina
  • 4-(2-jodobenzylo)morfolina
  • 4-(2-jodobenzylo)tiomorfolina
  • 1-benzoilo-4-(2-jodobenzylo)piperazyna
  • 1-(2-jodobenzylo)indolo-2-karbaldehyd
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An Approach to α-substituted Amines.
Williams L, et al.
Tetrahedron, 50(48), 13697-13708 (1994)
Sushama A. Dandekar et al.
The Journal of organic chemistry, 64(5), 1543-1553 (2001-10-25)
The tricyclic title compounds, 4 and 5, were synthesized by initial alkylation of the lithium monoenolates of N,N,N',N'-tetramethylbutanediamide (6) and N,N,N',N'-tetramethylpentanediamide (19) with 2-iodobenzyl chloride in liquid NH(3) at -60 degrees C to afford 2-(2-iodobenzyl)-N,N,N',N'-tetramethylbutanediamide (9) and 2-(2-iodobenzyl)-N,N,N',N'-tetramethylpentanediamide (20) in
1-Azatriene cyclisation as a route to annelated pyrido [4, 3-b] indoles.
Gilchrist TL ,et al.
Tetrahedron, 53(12), 4447-4456 (1997)