Kluczowe dokumenty
16571
(+)-3-Bromocamphor
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
endo-(1R)-3-Bromo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +136±3°, c = 1% in ethanol
mp
75-77 °C
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)[C@H]1Br)C2(C)C
InChI
1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,10+/m1/s1
Klucz InChI
NJQADTYRAYFBJN-FWWHASMVSA-N
Zastosowanie
- Wgląd w mechanizmy wewnątrzgatunkowej zmienności wrażliwości na substancje chemiczne: Studium przypadku z wykorzystaniem rozwielitek narażonych na biocyd CMIT/MIT: Niniejsze badanie bada zróżnicowaną wrażliwość rozwielitek na 2-metylo-4-izotiazolin-3-on, podkreślając mechanizmy biochemiczne leżące u podstaw tych różnic. Odkrycia te zapewniają kluczowy wgląd w oceny bezpieczeństwa środowiska (Kim et al., 2023).
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?