Merck
159506
Sigma-Aldrich
4-Tritylaniline
97%
Synonim(y):
4-Triphenylmethylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3CC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
255-257 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H21N/c26-24-18-16-23(17-19-24)25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-19H,26H2
Klucz InChI
XYHDHXBLSLSXSR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4-Tritylanilina jest również określana jako p-tritylanilina.
Zastosowanie
4-Tritylanilina została użyta do przygotowania:
  • 5-trytyloizatyna
  • 2,7-di-tert-butylo-9,9-dimetylo-4,5-bis(4-trytylanilinokarbonylo)-9H-ksantenowy monohydrat trisolwatu metanolu
  • bis-4,4-[6-chloro-N-(4-tritylofenylo)-[1,3,5]triazyno-2,4-diamina]-[kwas 2,2-disulfonowy]-stilben, nowy fluorofor o potencjalnym zastosowaniu jako rozjaśniacz optyczny
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Larry L Klein et al.
Tetrahedron letters, 54(8), 1008-1011 (2013-03-08)
Isatins are valuable intermediates for heterocyclic chemistry. Most of the common methods for their production are less than adequate when the number and lipophilicity of substituents on the targeted isatin are increased. Our group desired such molecules and identified an
Synthesis of a Fluorophore with Improved Optical Brightness.
Okuom M, et al.
International Journal of Organic Chemistry (2013)
2, 7-Di-tert-butyl-9, 9-dimethyl-4, 5-bis (4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
Vysotsky MO and Schollmeyer D.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(1), o169-o171 (2006)
Salvatore Debonis et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(5), 1115-1125 (2008-02-13)
The human kinesin Eg5 is a potential drug target for cancer chemotherapy. Eg5 specific inhibitors cause cells to block in mitosis with a characteristic monoastral spindle phenotype. Prolonged metaphase block eventually leads to apoptotic cell death. S-trityl-L-cysteine (STLC) is a