Merck
158984
Sigma-Aldrich
1,3-Diacetylbenzene
97%
Synonim(y):
1,1′-(1,3-fenyleno)bis[etanon], 1,3-bis(1-oksoetylo)benzen, 1-(3-acetylofenylo)etanon, 2,6-diacetylobenzen, 3-acetyloacetofenon, m-acetyloacetofenon, m-diacetylobenzen
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(COCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Beilstein:
2042511
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
crystals
bp
150-155 °C/15 mmHg (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-4-3-5-10(6-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-diacetylobenzen jest δ-diketonem. Wywołuje zmiany neuropatologiczne w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym gryzoni.
Zastosowanie
1,3-diacetylobenzen został użyty do przygotowania polihydroksylowanych analogów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M Artico et al.
Journal of medicinal chemistry, 41(21), 3948-3960 (1998-10-10)
Various cinnammoyl-based structures were synthesized and tested in enzyme assays as inhibitors of the HIV-1 integrase (IN). The majority of compounds were designed as geometrically or conformationally constrained analogues of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) and were characterized by a
Min-Sun Kim et al.
Toxicology and applied pharmacology, 183(1), 55-65 (2002-09-10)
The gamma-diketone analogs 1,2-diacetylbenzene (1,2-DAB) and 2,5-hexanedione (2,5-HD), but not the delta-diketone 1,3-diacetylbenzene (1,3-DAB) or the beta-diketone 2,4-hexanedione, induce neuropathological changes in the rodent central and peripheral nervous systems. The molecular targets of these neurotoxic aromatic and aliphatic gamma-diketones, and