Merck
152854
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyloxycarbonyl azide
95%
Synonim(y):
4-Methoxybenzyl azidoformate
About This Item
Wzór liniowy:
N3CO2CH2C6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
30-32 °C (lit.)
grupa funkcyjna
azide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(COC(=O)N=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C9H9N3O3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)6-15-9(13)11-12-10/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
NQBRFIXRZDTIRQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Methoxybenzyloxycarbonyl azide was used to prepare N-4-methoxybenzyloxycarbonyl-L-α-aminoadipic acid.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
J J Usher et al.
The Biochemical journal, 151(3), 729-739 (1975-12-01)
1. Phenoxymethylpenicillin sulphoxide 4-methoxybenzyl ester was labelled with 3H in its 2-beta-methyl group. Its specific radioactivity was 362 mCi/mmol. 2. Removal of the side chain of this compound yielded the corresponding ester of 6-aminopenicillanic acid sulphoxide and coupling of the