Merck
147389
Sigma-Aldrich
Triacetylmethane
97%
Synonim(y):
3-(1-Hydroxyethylidene)-2,4-pentanedione
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COC[=C(CH3)OH]COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
bp
203.5 °C (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
C\C(O)=C(\C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4(8)7(5(2)9)6(3)10/h8H,1-3H3
Klucz InChI
IZKUHUPRYVVSHM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triacetylometan po kondensacji z 2,6-diizopropyloaniliną w toluenie w obecności kwasu p-toluenosulfonowego daje 3-[1-(2,6-diizopropylofenyloamino)etyloideno]pentano-2,4-dion.
Zastosowanie
Triacetylometan został wykorzystany w syntezie nowych kompleksów metali bis(3-acetylo-2,4-pentanedionato-O2,O3)palladu(II) i bis(3-acetylo-2,4-pentanedionato-O2,O3)magnezu(II).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel linear acetylpentanedionato complexes for metal-organic framework construction.
Tobbens DM, et al.
CrystEngComm, 10(3), 327-334 (2008)
Remote activation of nickel catalysts for ethylene oligomerization.
Yaofeng Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(7), 1108-1112 (2005-01-13)