Kluczowe dokumenty
142360
4-Benzylpiperidine
99%
Synonim(y):
Phenyl(4-piperidyl)methane
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
bp
279 °C (lit.)
mp
6-7 °C (lit.)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
C1CC(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-5,12-13H,6-10H2
Klucz InChI
ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Opis ogólny
Zastosowanie
- Antiproliferatives
- GABA uptake inhibitors
- Pyridines
- Histamine H3 antagonists
- Multipotent drugs with cholinergic and neuroprotective properties for the treatment of Alzheimer′s and neuronal vascular diseases
- Antiserotoninergic, antiplatelet, hemorheologic, antiarrythmic and antioxidant molecules via nucleophilic substitution
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?