Merck
123560
Sigma-Aldrich
α,α-Dibromotoluene
97%
Synonim(y):
Benzal bromide
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CHBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.93
Beilstein:
1906098
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.614 (lit.)
bp
156 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
VCJZTATVUDMNLU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
α,α-dibromotoluen ulega polimeryzacji z nadmiarem Mg, dając poli(fenylometyleny). Reaguje z NaSO2Mew temperaturze 110°C, dając mieszaninę monosulfonu i α,α-disulfonu. Ulega kopolikondensacji z α,α′-dibromo-p-ksylenem w obecności nadmiaru Mg poprzez nukleofilowe podstawienie generowanych in situ odczynników Grignarda.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
α,α-Dibromotoluene as a monomer for poly (substituted methylene) synthesis: Magnesium-mediated polycondensation of α,α-dibromotoluene and magnesium/copper-mediated copolycondensation of α,α-dibromotoluene with 1, 6-dibromohexane.
Ihara E, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 44(19), 5661-5671 (2006)
Mg-mediated Copolycondensation of a, a-Dibromotoluene with Bifunctional Electrophiles.
Ihara E, et al.
Polym. Bull., 60(2-3), 211-218 (2008)
Novel synthesis of sulfones from a, a-dibromomethyl aromatics.
Xu F, et al.
Tetrahedron Letters, 44(6), 1283-1286 (2003)
Na Wang et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 210, 111978-111978 (2020-08-11)
Common bacterial pathogens have become resistant to traditional antibiotics, representing an indispensable public health crisis. Photodynamic therapy (PDT), especially when common visible light sources are used as photodynamic power, is a promising bactericidal method. Based on the special photodynamic properties