Kluczowe dokumenty
104256
Ethyl p-toluenesulfonate
98%
Synonim(y):
4-metylobenzenosulfonian etylu, Toksylan etylu
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
bp
158-162 °C/10 mmHg (lit.)
mp
29-33 °C (lit.)
gęstość
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
tosylate
ciąg SMILES
CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
316.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
158 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?