Merck
107999
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl p-toluenesulfonate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO3CH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
tw
153 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
tosylate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCl
InChI
1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chloroethyl p-toluenesulfonate was used to develop method for the determination of a variety of hydrophobic aromatic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sille Ehala et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 322-326 (2007-07-14)
Two different buffer systems for the separation of 12 aromatic hydrophobic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) were developed. The following buffer systems were used: aqueous phosphate buffers containing either cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) or sodium dodecyl sulfate (SDS). Eleven aromatic