Kluczowe dokumenty
8.08332
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-toluenesulfonate
for synthesis
Synonim(y):
Ethyl 4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
4-(CH3)C6H4SO3C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
201-276-7
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.6 hPa ( 14 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
500 °C
przydatność reakcji
reagent type: reductant
bp
221 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
temp. przejścia
flash point 158 °C
gęstość
1.174 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(OCC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
316.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
158 °C - closed cup