Y0001304
Butyl methanesulfonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
NSC 36060
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
imatinib
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(OCCCC)C
InChI
1S/C5H12O3S/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
LFLBHTZRLVHUQC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)