固相抽出(SPE)
固相抽出(SPE)は、クロマトグラフィー分析(例:HPLC、GC、TLC)の前に行う迅速かつ選択的にサンプルを調製・精製するための手法です。SPEでは液体サンプルから1種類以上の分析対象物を固体固定相に抽出、分配、および/または吸着し、分離します。
SPEでサンプルを調製すれば、サンプルの元のマトリックスはより単純なマトリックスに変わります。これにより、後続の分析クロマトグラフィーにより適したサンプルが調製でき、最終の定性および定量分析が簡易化・改善されることがよくあります。より簡素なサンプルマトリックスによって分析システムの使用頻度も減り、システムの寿命が伸びる可能性があります。
SPE手順を最適化すれば、以下のことが可能になります。
- 使用予定のクロマトグラフィー法とより相性の良いサンプルマトリックスを調製できる。
- 分析対象物を濃縮でき(微量成分の濃縮)、感度が増す。
- クロマトグラフィー中の高いバックグラウンド値、紛らわしいピーク、低感度の原因となる干渉物質を除去できる。
- 分析カラムを汚染物質から保護できる。
- 分析プロセスを自動化できる。
クロマトグラムの探索
関連技術資料
- 光にさらされた牛乳にオフフレーバーが生成されないようにするバリアとして使用する各種プラスチックを、新しいCarboxen®/PDMSコーティングされたNitinolファイバーを用いたHS-SPMEで調べた後、低MW被分析物質を検出可能なGC-MSで分析しました。<1 ng/>
- ショウガの匂いと辛味は、テルペン類、ジンゲロール、ショウガオールが含まれるためです。これらの化合物は、ショウガの非常に複雑なマトリックスの一因となっているため、低濃度汚染物質の分析は容易ではありません。新しい2層構造のSPEカートリッジは農薬測定のバックグラウンドを効率的に低減します。
- ピスタチオの脂質含有率は約45%です。そのため、QuEChERSを適用して得られたアセトニトリル抽出物中には大量のマトリックスが共抽出されることがあります。ジルコニアベースの吸着剤は、LC-MSやGC-MSの前に共抽出されるマトリックスを大幅に減少させます。
- 臨床ラボは、感度、特異性、スループット、および試料当たりのコスト低減の可能性という点でLC-MSを使用しています。本研究の目的は、キラルおよびアキラル(逆相)クロマトグラフィーを利用した血漿試料中におけるワルファリンのLC-MS分析と、内因性リン脂質を除去する効果的な分析前処理法を確立することでした。
- 私たちのemulsion-free supported-liquid extraction (SLE)シングルステップソリューションでお客様の液-液抽出を簡素化してください。
- すべて表示 (54)
関連プロトコル
- アルデヒドとケトンは至る所に存在する大気汚染物質です。これらは、エステル、エーテルとともに室内の大気汚染物質の主要成分であるため、産業衛生アプリケーションに重要です。
- 植物保護剤に使用して有害な昆虫を駆除する活性物質である、ネオニコチノイド類の詳細をご覧ください。
- qNMRは、生薬のQC用標準物質としての天然物を認証する一次分析法に適していることが証明されました。
- Millicup™-FLEXディスポーザブル吸引ろ過ユニットは、汚染を減らし、時間を節約するように設計されています。耐溶剤性のため、貯蔵ボトルへのろ過が可能です。
- Samplicity®(サンプリシティ)フィルトレーションシステムのHPLCワークフローへの追加資料をご覧ください。手順を追って説明するビデオでは、Samplicity® G2フィルトレーションシステムが機能する仕組みを示します。また、アプリケーションノートからは、Samplicity® G2フィルトレーションシステムがHPLCサンプルの調製にどのように応用されているかを学ぶことができます。
- すべて表示 (1542)
技術資料・プロトコルの検索
SPEの原理
SPEでは、強力で可逆的な相互作用により、固定相(吸着剤または樹脂)が分析対象物質または不純物を吸着し、複合サンプルから分析対象物を確実かつ迅速に抽出します。
SPEはさまざまな分析対象物およびマトリックスに対し、多種多様な吸着剤および抽出条件を使用でき、選択的で用途が広い手法です。汎用されているSPE吸着剤は以下のとおりです。
- シリカベース
- 逆相(C18、C8、シアノ、フェニル)
- 順相(シリカ、ジオール、NH2)
- イオン交換(SAX、WCX、SCX)
- カーボンベース
- ポリマーベース(さまざまな組成、各種の機能性)
- その他(Florisil®(ケイ酸マグネシウム)またはアルミナなど)
- 混合ベッド:上記のほぼすべての組み合わせを連続層にしたもの
SPEの戦略
「保持‒溶出SPE」の場合、分析対象物が吸着剤に捕捉され、マトリックス中の干渉物質はカートリッジを通過します。「干渉物質除去SPE」の場合、マトリックス中の干渉物質が吸着剤に捕捉され、分析対象物はカートリッジを通過します。HybridSPE法およびQuEChERS SPE法はともに干渉物質を除去することで機能します。
SPE法の最適化は、分析対象物質の構造、溶解度、極性、および親油性(分布係数)が鍵を握ります。お客様の用途に最適な固定相および吸着剤を選ぶために役立つセレクションガイドをご用意しています。
SPEの一般的な用途
SPEは製薬、臨床・ハイスループット診断検査、法医学、環境、および食品/農薬の業界で以下の分析に多用されています:
- 体液中の医薬品化合物および代謝物質
- 体液中の乱用薬物
- 飲用水および排水中の環境汚染物質
- 食品/農産物サンプル中の農薬、抗生物質、またはカビ毒
- タンパク質/ペプチドの脱塩
- 脂質の分画
- 水溶性/脂溶性ビタミン