Samplicity® G2フィルトレーションシステム
Samplicity® G2システムの使用方法
Samplicity® G2フィルトレーションシステムを使用することで、HPLCサンプルを簡単に調製できます。次のビデオチュートリアルでは、Samplicity® G2システムの使用手順を示し、このツールをHPLCワークフローに追加することによる時間節約のメリットについて説明します。
Samplicity® G2フィルトレーションシステムの用途
Samplicity® G2フィルトレーションシステムは、広く分析技術者に使用されており、従来のろ過方法で必要となる時間と手作業を削減にお役立ていただいています。溶解試験、HPLC、食品・飲料の品質管理試験など、さまざまな用途の分析サンプル調製にSamplicity® G2フィルトレーションシステムを使用する利点について、以下のアプリケーションノートで示します。
高粘度サンプルや粒子を多く含んだサンプルのろ過
高粘度サンプルを手作業でろ過する従来の方法は、サンプルをシリンジフィルターに通す際に力が必要となるため困難です。Samplicity® G2フィルトレーションシステムを使用すると、手作業による加圧ではなく吸引方式を利用して多数の少量サンプルをろ過できます。高粘度サンプルでのSamplicity® G2システムの有用性を実証するため、粘度の異なる多数の食品・飲料サンプルのろ過時間を測定しました。ろ過が困難なサンプルでSamplicity® G2フィルトレーションシステムがどのように機能したかについての詳細をご確認ください。
高速サンプルろ過
Samplicity® G2フィルトレーションシステムは、手作業のシリンジろ過方法よりも、サンプルの処理時間の点で優れていることが証明されています。Samplicity® G2フィルトレーションシステムが実験室で時間節約のメリットをもたらす仕組みの詳細をご覧ください。
少量多検体ろ過
高速液体クロマトグラフィー(HPLC)ワークフロー用に設計されたSamplicity® G2フィルトレーションシステムは、高いサンプル保持力を発揮するとともに、最大8つのサンプルをHPLCバイアルに直接同時にろ過することができます。微量インサートを追加することで、Samplicity®システムを最小100 µLの容量で使用できるようになります。吸引ろ過方式のSamplicity®システムが少量多検体ろ過で優れた性能を発揮する仕組みについてご確認ください。
高感度HPLC検出器との互換性
Millex®シリンジフィルターと同じHPLC認定材料で製造された、吸引方式のSamplicity® G2フィルトレーションシステムにより、ろ過されたサンプルが抽出物で汚染されていないという確信のもとに、多数のサンプルを同時にろ過できます。