グレード
reagent grade
詳細
zwitterionic
製品種目
Vetec™
アッセイ
96%
分子量
micellar avg mol wt 6150
凝集数
10
CMC
6 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point >100 °C
SMILES記法
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI Key
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
膜タンパク質の可溶化やタンパク質-タンパク質相互作用の阻害に有用です。CHAPSはミセルの分子量が小さく(6,150)、限界ミセル濃度が高い(6~10 mM)ため、透析によってサンプルから除去することが可能です。等電点電気泳動(IEF)および二次元電気泳動の際のタンパク質可溶化にも適しています。CHAPSは非変性の(尿素を使用しない)IEFで一般に用いられており、細胞内画分や植物タンパク質の分離で優れた性能を示しています。IEFゲルにおける通常の使用濃度は2~4% (w/v)です。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V900480-BULK:
V900480-1G:
V900480-5G:
V900480-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック