安全性情報
1559505
USP
プレドニゾン錠剤
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prednisone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
プレドニゾン錠は、溶解性能検証用標準品-プレドニゾン(30錠)に置き換えられます。
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権限の下で作成、発行されています。
更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
本USP標準品は、規定された品質試験およびアッセイで使用することを目的としています。また、USP医薬品各条「プレドニゾン錠」に従い、以下の目的で標準溶液を調製するためにも使用されています:
  • 赤外分光法によるサンプル中の化学的同一性の確認
  • 液体クロマトグラフィーおよびガスクロマトグラフィーシステムのシステム適合性試験
  • 溶解<711>および薬物放出<724>、装置適合性に関するUSP general test chapterに従った、1 L容器を用いたUSP装置1および2の性能検証試験
  • 製剤の用量単位における含量均一性試験
アナリシスノート
これらの製品の使用は検査やアッセイに限られます。それらはヒトまたは動物への投与を意図したものではなく、いかなる種類の疾患の診断、処置、または治療にも使用できません。  ?
その他情報
販売制限が適用される場合があります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1559505-1PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)