Merck
1102929
USP
セチリジン 二塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
[2-[4-[(4-クロロフェニル)フェニルメチル]-1-ピペラジニル]エトキシ]酢酸 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
461.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cetirizine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI Key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cetirizine dihydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cetirizine Hydrochloride
  • Levocetirizine Dihydrochloride
生物化学的/生理学的作用
セチリジン塩酸塩は、経口活性型で選択的なH1受容体拮抗薬です。抗ヒスタミン剤であり、ピペラジン類です。非鎮静型ヒスタミンH1受容体拮抗薬であり、ヒドロキシジンの主要代謝物です。薬理活性は主に(R)-異性体にあります。
セチリジン塩酸塩は、非鎮静型ヒスタミンH1受容体拮抗薬です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1102929-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Amal Lamraoui et al.
Inflammation, 37(5), 1689-1704 (2014-05-27)
The inflammatory response caused by scorpion venoms is a key event in the pathogenesis of scorpion envenomation. This response was assessed in the cardiac, pulmonary, and gastric tissues of envenomed mice. The results reveal an increase of permeability in cardiac
K Maráková et al.
Die Pharmazie, 69(9), 663-668 (2014-10-03)
The advanced hyphenated method based on capillary electrophoresis (CE) on-line combined with electrospray ionization (ESI) and tandem mass spectrometry (MS/MS, here triple quadrupole, QqQ) was developed and applied in pharmaceutical analysis in this work. Under the optimized CE separation (background
Anne Marie V Schou-Pedersen et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(8), 2424-2433 (2014-06-26)
Polyethylene glycols (PEGs) are attractive as excipients in the manufacture of drug products because they are water soluble and poorly immunogenic. They are used in various pharmaceutical preparations. However, because of their terminal hydroxyl groups, PEGs can participate in esterification