安全性情報
1102930
USP
Cetirizine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Cetirizine ethyl ester dihydrochloride, (RS)-2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid ethyl ester dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H29ClN2O3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
489.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cetirizine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)CCOCC(=O)OCC)c2ccccc2
InChI
1S/C23H29ClN2O3/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3
InChI Key
ASHQTVRYHSZGQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1102930-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)