Merck
C3618
Sigma-Aldrich
セチリジン 二塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
[2-[4-[(4-クロロフェニル)フェニルメチル]-1-ピペラジニル]エトキシ]酢酸 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
461.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
関連疾患
allergies
SMILES記法
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI Key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
セチリジン二塩酸塩は、ヒト胎児腎臓HEK-293細胞に由来するHSDSEAP(ポリ)クローン細胞のヒスタミン受容体H1のアンタゴニストとして使用されています。また、ウマ血清アルブミンセチリジン複合体の結晶化のリガンドとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
セチリジンは、(R)-レボセチリジンおよび(S)-デキストロセチリジンのラセミ混合物です。酸性pHで両性イオンとして存在し、受動拡散によって吸収されます。セチリジンは、アレルギー性鼻炎および慢性特発性蕁麻疹の処方薬です。
セチリジン塩酸塩は、経口活性型で選択的なH1受容体拮抗薬です。抗ヒスタミン剤であり、ピペラジン類です。非鎮静型ヒスタミンH1受容体拮抗薬であり、ヒドロキシジンの主要代謝物です。薬理活性は主に(R)-異性体にあります。
セチリジン塩酸塩は、非鎮静型ヒスタミンH1受容体拮抗薬です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類および信号伝達ハンドブック)のヒスタミン受容体のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
本化合物は、ADME Tox研究用製品です。さらにADME Tox研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C3618-BULK:
C3618-50MG:
C3618-VAR:
C3618-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Compared pharmacological characteristics in humans of racemic cetirizine and levocetirizine, two histamine H1-receptor antagonists
Tillement JP, et al.
Biochemical Pharmacology, 66(7), 1123-1126 (2003)
A designer cell-based histamine-specific human allergy profiler
Auslander D, et al.
Nature Communications, 5, 4408-4408 (2014)
Crystal structure of equine serum albumin in complex with cetirizine reveals a novel drug binding site
Handing K, et al.
Molecular Immunology, 71, 143-151 (2016)
Françoise Bree et al.
Fundamental & clinical pharmacology, 16(6), 471-478 (2003-04-11)
The aim of the present study was to determine (1) the extent of levocetirizine binding to human blood cells, plasma and individual plasma proteins; (2) the parameters for levocetirizine binding to individual plasma proteins both at their physiological concentrations and
Agnieszka Biedroł et al.
Pediatrics, 133(4), e1068-e1071 (2014-03-26)
The occurrence of stabbing headaches in children requires a thorough diagnostic approach that excludes secondary headaches. The organic background should be taken into consideration when alarming symptoms occur, such as a purely 1-sided location, a change in the character of
資料
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.