Merck
F9427
Sigma-Aldrich
フェキソフェナジン 塩酸塩
>98% (HPLC)
別名:
MDL 16455 塩酸塩, テルフェニジン カルボキシラート 塩酸塩, フェキソフェニジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H39NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
538.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: soluble ≥5 mg/mL
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].CC(C)(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
InChI Key
RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フェキソフェナジン塩酸塩は、NCI-H661細胞では非カチオン性両親媒性抗ヒスタミン剤として、マウスではヒスタミンH1受容体アンタゴニストとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
フェキソフェナジンは、アレルギー性鼻炎および慢性特発性蕁麻疹の治療に使用されます。これは厄介な症状を緩和する場合があり、第二世代の抗ヒスタミン薬です。フェキソフェナジンは、他の抗ヒスタミン薬と比べて鼻閉(鼻づまり)により良好な緩和をもたらします。テルフェナジンの活性代謝物であり、アレルゲン誘導性症状を緩和します。
フェキソフェナジンは鎮静作用のない、H1ヒスタミン受容体のアンタゴニストです。
特徴および利点
本化合物はSanofi Aventisによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補化合物のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
本化合物は、ADME Toxの研究に使用するための製品です。その他の主要なADME Tox製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F9427-50MG:
F9427-10MG:
F9427-VAR:
F9427-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of the second-generation antihistamine, fexofenadine, on cough reflex sensitivity and pulmonary function
Dicpinigaitis PV and Gayle YE
British Journal of Clinical Pharmacology, 56(5), 501-504 (2003)
Jürgen Brüning et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 67(6), 773-781 (2015-02-14)
This study describes the general method for the determination of the crystal structures of active pharmaceutical ingredients (API) from powder diffraction data and demonstrates its use to determine the hitherto unknown crystal structure of fexofenadine hydrochloride, a third-generation antihistamine drug.
Inhibitory effect of oblongifolin C on allergic inflammation through the suppression of mast cell activation
Lu Y, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 406(1-2), 263-271 (2015)
A review of the efficacy of desloratadine, fexofenadine, and levocetirizine in the treatment of nasal congestion in patients with allergic rhinitis
Bachert C
Clinical Therapeutics, 31(5), 921-944 (2009)
Pharmacokinetics of fexofenadine: evaluation of a microdose and assessment of absolute oral bioavailability
Lappin G, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 40(2), 125-131 (2010)
関連コンテンツ
Interrogation of protein pathways is a foundational part of drug discovery research and drug development. Explore more about protein pathway analysis, including chemical library screening, investigating protein and enzyme activity, and modulating protein pathways by using small molecules.