化学種の反応性
wide range
テクニック
dot blot: 1:14,000 using histamine-BSA.
immunohistochemistry: 1:100 using 4% paraformaldehyde/4% carbodiimide-fixed or 4% paraformaldehyde-fixed sections of rat stomach
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヒスタミン(2-(4-イミダゾイル)エチルアミン)は、末梢組織に広く分布する物質です。ヒスタミンは、消化管のマスト細胞、神経細胞、および神経内分泌細胞に局在します。また、肺、腎臓、脳血管内皮細胞および末梢神経系全体にも発現します。
特異性
この製品は、ラット胃(内分泌細胞およびマスト細胞)のパラホルムアルデヒド/カルボジイミド固定、またはパラホルムアルデヒド固定-パラフィン包埋切片中に存在するヒスタミン含有細胞を特異的に染色します。
免疫原
ヒスタミンのサクシニル化KLH結合体
アプリケーション
ウサギで産生された抗ヒスタミン抗体は、次の用途で使用されています:
- 免疫組織化学
- Pseudophoxinus antalyaeの消化器系組織の免疫組織化学的反応の試験
- 免疫細胞化学的アッセイ
- 免疫蛍光アッセイ
生物化学的/生理学的作用
ヒスタミン(2-(4-イミダゾイル)エチルアミン)は、さまざまな生理学的活性を媒介し、炎症、胃酸分泌および平滑筋収縮を誘発します。また、胚形成中および腫瘍増殖中の細胞の増殖および分化の調節、ならびにマイトジェン誘発性リンパ球増殖の抑制に関与します。中枢神経系(CNS)では、ヒスタミンはさまざまな脳活動の神経伝達物質/神経調節物質として機能します。
物理的形状
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 1% BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有)
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 2
Jan Code
H7403-VAR:
H7403-.2ML:
H7403-.5ML:
H7403-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Micron (Oxford, England : 1993), 102, 51-64 (2017-09-11)
Diplosoma listerianum is a colonial aplousobranch ascidian of the family Didemnidae that is native to the northeast Atlantic and exhibits a cosmopolitan distribution in temperate waters. It lacks a shared colonial circulation crossing the tunic, and the zooids are connected
Histamine mediates osteoclastic resorption only during the acute phase of bone loss in ovariectomized rats
Experimental Physiology, 91(3), 561-570 (2006)
Anatomia, histologia, embryologia, 34(6), 343-349 (2005-11-18)
Morphological, morphometric, histochemical and immunocytochemical investigations on mast cells, located in the wall of ureter of 8 months aged pigs were performed. Mast cells were found in all three layers of ureteral wall, but their distribution was irregular and the
Immunohistochemical localization of cholecystokinin and histamine in gastrointestinal tract in flower fish
Experimental Physiology, 1(1), 26-34 (2006)
Experimental physiology, 91(3), 561-570 (2006-03-04)
Short-term studies have shown that histamine is involved, via its H2 receptors (H2R), in the mediator network regulating trabecular bone loss in long bones of ovariectomized (OVX) rats. It is not known whether this effect of histamine persists over time