Merck
553743
Sigma-Aldrich
4,4-ペンタメチレン-2-ピロリジノン
96%
別名:
3-アザスピロ[4.5]デカン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15NO
CAS番号:
分子量:
153.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
84-89 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
InChI Key
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone (2-azaspiro[4.5]decan-3-one, gabapentin-lactam) is a degradation product of gabapentin.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
553743-BULK:
553743-25G:
553743-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Annalisa Cutrignelli et al.
International journal of pharmaceutics, 332(1-2), 98-106 (2006-10-31)
The aim of this study was to gain insights into the role played by some excipients on the stability of gabapentin 1 and baclofen 2 which can undergo degradation giving rise to the corresponding lactams 2-azaspiro[4.5]decan-3-one 3 and 4-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidone 4