Merck
553727
Sigma-Aldrich
3-オキサスピロ[5,5]ウンデカン-2,4-ジオン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O3
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
67-70 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
SMILES記法
O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C10H14O3/c11-8-6-10(7-9(12)13-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2
InChI Key
XNDSIASQMRYFSW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Oxaspiro[5,5]undecane-2,4-dione may be used to synthesize [1-(2-{[4-chloro-2-(methoxycarbonyl)phenyl]amino}-2-oxoethyl)cyclohexyl]acetic acid.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
553727-VAR:
553727-BULK:
553727-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nagahisa Yamaoka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 59(2), 215-224 (2011-02-08)
Novel anthranilic acid derivatives having substituted N-acyl side chains were designed and synthesized for evaluation as plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitors. Compounds with a 4-diphenylmethyl-1-piperazinyl moiety on the acyl side chains in general exhibited potent in vitro PAI-1 inhibitory activity