Merck
171344
Sigma-Aldrich
1,1-シクロヘキサン二酢酸
98%
別名:
(1-Carboxymethyl-cyclohexyl)-acetic acid, 1,1-Bis(carboxymethyl)cyclohexane, 2,2′-(Cyclohexane-1,1-diyl)diacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
200.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
181-185 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
YQPCHPBGAALCRT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
171344-VAR:
171344-5G:
171344-25G:
171344-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)