蒸気密度
2.9 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
溶解性
H2O: miscible (completely)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI Key
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Gabra2(29706)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P74370-1L:
P74370-1KG:
P74370-25G:
P74370-VAR:
P74370-18KG:
P74370-250ML:
P74370-20KG:
P74370-500G:
P74370-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
P74370-20KG | 4061838124562 |
P74370-25G | 4061838100627 |
P74370-18KG | 4061829452452 |
P74370-1KG | 4061834394761 |
P74370-500G | 4061834394778 |