グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
アッセイ
99.5-101.0%
フォーム
crystalline
不純物
≤0.005% in water insoluble matters
強熱残分
≤0.02% (as SO4)
pH
6-7 (20 °C, 2.5%)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI Key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32304-BULK-H:
32304-250G:4548173301938
32304-1.5KG:4548173301907
32304-5KG:4548173301969
32304-6X250G:
32304-4X5KG:
32304-6X1KG:
32304-6X500G:
32304-VAR:
32304-1KG:4548173301914
32304-2.5KG:4548173301921
32304-500G:4548173301952
32304-6X2.5KG:
32304-BULK:
32304-30KG-H:
この製品を見ている人はこちらもチェック