Merck
A5132
Sigma-Aldrich
硫酸アンモニウム
ReagentPlus®, ≥99.0%
別名:
マスカナイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2SO4
CAS番号:
分子量:
132.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38030408
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 132 g/L at 20 °C
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤10 ppm
Pb: ≤3 ppm
Se: ≤5 ppm
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸アンモニウムは、一般に肥料として使用されるアンモニウム塩です。硫酸をアンモニアで中和することにより合成できます。グリホサートのようないくつかの除草剤の植物毒性を高めることが報告されています。ナイロンの前駆体であるカプロラクタムの製造時に副産物として生成します。
アプリケーション
硫酸アンモニウムは、完成したワインサンプル中のワインタンニンを調べるためのメチルセルロース沈殿性タンニンアッセイに使用される場合があります。主にエアロゾル粒子の吸湿性成長因子の不可逆性の測定に使用される1 x 3タンデム微分型電気移動度分析器(1 x 3-TDMA)で解析するための外部的に混合したエアロゾルの作製に使用される場合もあります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
A5132-VAR:
A5132-H:
A5132-1KG:
A5132-5KG:
A5132-PM:
A5132-500G:
A5132-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ammonium Compounds.
Weston CW, et al.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Influence of yeast strain on Shiraz wine quality indicators.
Holt H, et al.
International Journal of Food Microbiology, 165(3), 302-311 (2013)
Industrial catalytic aspects of the synthesis of monomers for nylon production.
Bellussi G and Perego C.
CATTECH, 4(1), 4-16 (2000)
Substitutes for Ammonium Sulfate as Additives with Glyphosate and Glufosinate.
Pratt D, et al.
Weed Technology, 17(3), 576-581 (2003)
The 1-by-3 tandem differential mobility analyzer for measurement of the irreversibility of the hygroscopic growth factor.
Rosenoern T, et al.
Aerosol Science and Technology, 43(7), 641-652 (2009)