製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
不純物
Insoluble matter, passes filter test
強熱残分
<0.01% (as SO4)
損失
≤1.0% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0001%
吸収
≤0.030 at 280 in H2O at 1 M
≤0.037 at 260 in H2O at 1 M
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2939-500G:4548173185248
A2939-100G:4548173185224
A2939-1KG:4548173185231
A2939-VAR:
A2939-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
分析用のサンプルの調製では、さまざまな精製方法を使用できます。分析前に精製することでサンプルの複雑さを軽減し、干渉を取り除き、分析物を濃縮することができます。
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.