グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=C[C@H](O)c2ccccc2)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H21NO10S2.K/c17-7-10-12(19)13(20)14(21)15(25-10)27-11(16-26-28(22,23)24)6-9(18)8-4-2-1-3-5-8;/h1-6,9-10,12-21H,7H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t9-,10?,12?,13?,14?,15?;/m0./s1
InChI Key
ZTWGQIHNLPKBHS-SRQYYYKISA-M
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89684-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
PHL89684-10MG |