グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CC\C=C\[S](=O)C)S[C@@H]1OC([C@H](C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H21NO10S3.K/c1-25(18)5-3-2-4-8(13-23-26(19,20)21)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)22-12;/h3-5,7,9-17H,2,6H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1/b5-3+,8-4?;/t7?,9-,10?,11?,12+,25?;/m1./s1
InChI Key
XBBPQOGSPBMCNJ-WNIGUBMRSA-M
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL89690-10MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)