Merck
PHL89657
Epiprogoitrin potassium salt
phyproof® Reference Substance
別名:
(S)-2-Hydroxy 3-butenylglucosinolate potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18KNO10S2
CAS番号:
分子量:
427.49
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=C[C@H](O)C=C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI Key
CHUCQSSIHCDAIE-ZQVFBYEASA-M
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89657-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL89657-10MG