Merck
PHL83242
Glucobrassicanapin potassium salt
phyproof® Reference Substance
別名:
4-Pentenylglucosinolate potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20KNO9S2
CAS番号:
分子量:
425.52
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCC=C)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H21NO9S2.K/c1-2-3-4-5-8(13-22-24(18,19)20)23-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)21-12;/h2,5,7,9-17H,1,3-4,6H2,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
InChI Key
OXRJEHDNQUTOTG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83242-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)