Merck
PHL89215
Glucoraphani potassium salt
phyproof® Reference Substance
別名:
4-Methylsulfinylbutylglucosinolate potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22KNO10S3
CAS番号:
分子量:
475.60
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H23NO10S3/c1-25(18)5-3-2-4-8(13-23-26(19,20)21)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)22-12/h7,9-12,14-17H,2-6H2,1H3,(H,19,20,21)/b13-8+/t7-,9-,10+,11-,12+,25?/m1/s1
InChI Key
GMMLNKINDDUDCF-RFOBZYEESA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89215-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)