Merck
Z740234
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix (C18), binder, Polymeric, fluorescent indicator
別名:
HPTLC (High Performance TLC) Aluminum Sheets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
物質
aluminum support
silica gel 60 matrix (C18)
特徴
binder Polymeric
fluorescent indicator
包装
pkg of 20 ea
メーカー/製品名
EMD Millipore® 1.05559.0001
テクニック
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
250 μm
プレートL × W
20 cm × 20 cm
粒径
10-12 μm
ポアサイズ
60 Å pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Application of TLC-Spectrodensitometric and Chemometric Methods for Determination of Momenta Cream: A Comparative Study Applied on Ternary Mixture.: The research compares TLC-spectrodensitometric and chemometric methods for simultaneous determination of components in Momenta cream using aluminum TLC plates. The study validates these methods as effective for analyzing pharmaceutical formulations (Salem et al., 2021).
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)